Tisk…
5-Bromo-2-furanmethanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471307-1G OR471307-250MG
APOSOR471307-1GEA 43640 CZK
APOSOR471307-1G APOSOR471307-250MG
5-Bromo-2-furanmethanamine
5-Bromo-2-furanmethanamine
Vzorec: C₅H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08848187
CAS číslo: 263169-37-5