2-Cyano-3-(2-thienyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471305-1G
OR471305-250MG
APOSOR471305-1GEA
17130
CZK
APOSOR471305-1G
APOSOR471305-250MG
2-Cyano-3-(2-thienyl)propanoic acid
2-Cyano-3-(2-thienyl)propanoic acid
Vzorec:
C₈H₇NO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11593004 CAS číslo: 148674-60-6 |