Tisk…
3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471303-1G OR471303-250MG
APOSOR471303-1GEA 17130 CZK
APOSOR471303-1G APOSOR471303-250MG
3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₇NO₄
MW: 169,135 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09991921
CAS číslo: 3780-41-4