Tisk…
3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471300-5G OR471300-1G
APOSOR471300-5GEA 69760 CZK
APOSOR471300-5G APOSOR471300-1G
3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,168 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411326
CAS číslo: 58539-64-3