Tisk…
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471294-1G OR471294-250MG
APOSOR471294-1GEA 72080 CZK
APOSOR471294-1G APOSOR471294-250MG
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,189 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD26517728
CAS číslo: 1368311-33-4