Tisk…
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471293-1G OR471293-250MG
APOSOR471293-1GEA 26090 CZK
APOSOR471293-1G APOSOR471293-250MG
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
Vzorec: C₇H₉BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18255107
CAS číslo: 1211589-61-5