Tisk…
N,N-Dioctylbenzimidazole-5-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471288-1G OR471288-250MG
APOSOR471288-1GEA 20300 CZK
APOSOR471288-1G APOSOR471288-250MG
N,N-Dioctylbenzimidazole-5-carboxamide
N,N-Dioctylbenzimidazole-5-carboxamide
Vzorec: C₂₄H₃₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28505587
CAS číslo: 2006277-84-3