Tisk…
7-Chloro-2H-chromen-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471286-1G OR471286-250MG
APOSOR471286-1GEA 22920 CZK
APOSOR471286-1G APOSOR471286-250MG
7-Chloro-2H-chromen-2-one
7-Chloro-2H-chromen-2-one
Vzorec: C₉H₅ClO₂
MW: 180,588 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00152031
CAS číslo: 19063-54-8