Tisk…
5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471285-1G OR471285-5G
APOSOR471285-1GEA 2610 CZK
APOSOR471285-1G APOSOR471285-5G
5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one
5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one
Vzorec: C₆H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14605439
CAS číslo: 34916-78-4