Tisk…
2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471284-1G OR471284-250MG OR471284-5G
APOSOR471284-1GEA 17130 CZK
APOSOR471284-1G APOSOR471284-250MG APOSOR471284-5G
2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16698588
CAS číslo: 1065102-51-3