Tisk…
(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471275-1G OR471275-250MG
APOSOR471275-1GEA 40340 CZK
APOSOR471275-1G APOSOR471275-250MG
(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₅H₁₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28505589
CAS číslo: 1932256-61-5