Tisk…
5-Chloro-4-methylbenzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471274-1G OR471274-250MG OR471274-5G
APOSOR471274-1GEA 22920 CZK
APOSOR471274-1G APOSOR471274-250MG APOSOR471274-5G
5-Chloro-4-methylbenzimidazole
5-Chloro-4-methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22557993
CAS číslo: 1360938-85-7