13-Tetradecynoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471273-1G
OR471273-250MG
APOSOR471273-1GEA
31910
CZK
APOSOR471273-1G
APOSOR471273-250MG
13-Tetradecynoic acid
13-Tetradecynoic acid
Vzorec:
C₁₄H₂₄O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18382104 CAS číslo: 82909-47-5 |