Tisk…
4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471264-1G OR471264-250MG
APOSOR471264-1GEA 31910 CZK
APOSOR471264-1G APOSOR471264-250MG
4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
Vzorec: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16042669
CAS číslo: 139458-29-0