Tisk…
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471194-1G OR471194-250MG
APOSOR471194-1GEA 26090 CZK
APOSOR471194-1G APOSOR471194-250MG
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19692943
CAS číslo: 1314763-76-2