Tisk…
6-Phenylmorpholin-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471184-1G OR471184-250MG
APOSOR471184-1GEA 28700 CZK
APOSOR471184-1G APOSOR471184-250MG
6-Phenylmorpholin-3-one
6-Phenylmorpholin-3-one
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781033
CAS číslo: 5493-95-8