Tisk…
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethane-1,2-diamine
OR471166-5G OR471166-1G
APOSOR471166-5GEA 26090 CZK
APOSOR471166-5G APOSOR471166-1G
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
Vzorec: C₁₄H₁₄Cl₂N₂
MW: 281,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05150371
CAS číslo: 86212-34-2