Tisk…
Ethyl 2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471158-1G OR471158-250MG OR471158-5G
APOSOR471158-1GEA 20300 CZK
APOSOR471158-1G APOSOR471158-250MG APOSOR471158-5G
Ethyl 2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carboxylate
Ethyl 2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₆O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16036718
CAS číslo: 191611-56-0