Tisk…
4,5-Dichloroindole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471155-1G
APOSOR471155-1GEA 4200 CZK
APOSOR471155-1G
4,5-Dichloroindole
4,5-Dichloroindole
Vzorec: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,038 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16610777
CAS číslo: 122509-73-3