Tisk…
2-Amino-6-bromobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471139-1G OR471139-5G
APOSOR471139-1GEA 8900 CZK
APOSOR471139-1G APOSOR471139-5G
2-Amino-6-bromobenzamide
2-Amino-6-bromobenzamide
Vzorec: C₇H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18378387
CAS číslo: 1108790-90-4