Tisk…
Methyl 2-(Dimethoxyphosphoryl)propionate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471116-5G OR471116-1G
APOSOR471116-5GEA 20300 CZK
APOSOR471116-5G APOSOR471116-1G
Methyl 2-(Dimethoxyphosphoryl)propionate
Methyl 2-(Dimethoxyphosphoryl)propionate
Vzorec: C₆H₁₃O₅P
MW: 196,138 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21607028
CAS číslo: 26530-60-9