2-Amino-6-chloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471112-1G
OR471112-250MG
APOSOR471112-1GEA
22920
CZK
APOSOR471112-1G
APOSOR471112-250MG
2-Amino-6-chloroquinoline
2-Amino-6-chloroquinoline
Vzorec:
C₉H₇ClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08235108 CAS číslo: 18672-02-1 |