Tisk…
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471111-1G OR471111-250MG OR471111-5G
APOSOR471111-1GEA 5960 CZK
APOSOR471111-1G APOSOR471111-250MG APOSOR471111-5G
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
Vzorec: C₇H₇N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781650
CAS číslo: 59673-74-4