Tisk…
3,6-Dimethyl-2,4-dinitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471100-100G OR471100-25G OR471100-5G
APOSOR471100-100GEA 43640 CZK
APOSOR471100-100G APOSOR471100-25G APOSOR471100-5G
3,6-Dimethyl-2,4-dinitrophenol
3,6-Dimethyl-2,4-dinitrophenol
Vzorec: C₈H₈N₂O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01741407
CAS číslo: 15968-56-6