Tisk…
4-Bromo-7-methylindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-7-methyl-1H-indole
OR471099-1G OR471099-250MG
APOSOR471099-1GEA 3770 CZK
APOSOR471099-1G APOSOR471099-250MG
4-Bromo-7-methylindole
4-Bromo-7-methylindole
Vzorec: C₉H₈BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08272256
CAS číslo: 936092-87-4