Tisk…
4-(Bromomethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471097-1G OR471097-250MG
APOSOR471097-1GEA 10120 CZK
APOSOR471097-1G APOSOR471097-250MG
4-(Bromomethyl)quinoline
4-(Bromomethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₈BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953523
CAS číslo: 5632-16-6