Tisk…
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471090-1G OR471090-250MG OR471090-5G
APOSOR471090-1GEA 17130 CZK
APOSOR471090-1G APOSOR471090-250MG APOSOR471090-5G
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Vzorec: C₉H₇NO₄
Bod tání: 186…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20642581
CAS číslo: 34173-06-3