Tisk…
Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471087-1G OR471087-5G
APOSOR471087-1GEA 10150 CZK
APOSOR471087-1G APOSOR471087-5G
Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Vzorec: C₅H₅N₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01105422
CAS číslo: 20271-20-9