Tisk…
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471083-5G OR471083-1G OR471083-10G
APOSOR471083-5GEA 8040 CZK
APOSOR471083-5G APOSOR471083-1G APOSOR471083-10G
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09961411
CAS číslo: 13052-92-1