Tisk…
3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471082-5G OR471082-1G
APOSOR471082-5GEA 6250 CZK
APOSOR471082-5G APOSOR471082-1G
3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393259
CAS číslo: 7182-38-9