Tisk…
2-(2-Acetyl-4-bromophenoxy)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471080-5G OR471080-1G
APOSOR471080-5GEA 28110 CZK
APOSOR471080-5G APOSOR471080-1G
2-(2-Acetyl-4-bromophenoxy)acetic acid
2-(2-Acetyl-4-bromophenoxy)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉BrO₄
MW: 273,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27949767
CAS číslo: 34849-51-9