Tisk…
2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471078-5G OR471078-1G
APOSOR471078-5GEA 31910 CZK
APOSOR471078-5G APOSOR471078-1G
2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23705610
CAS číslo: 861668-41-9