Tisk…
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR471062-5G
APOSOR471062-5GEA 2030 CZK
APOSOR471062-5G
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₇BrO
MW: 223,066 g/mol
Bod varu: 130…132 °C (1 mm Hg)
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01712260
CAS číslo: 5498-31-7