Tisk…
2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471050-5G OR471050-1G
APOSOR471050-5GEA 30160 CZK
APOSOR471050-5G APOSOR471050-1G
2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline
2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline
Vzorec: C₁₂H₁₅N
MW: 173,254 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044248
CAS číslo: 147-47-7