Tisk…
2-(2-Iodo-4-nitrophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471044-1G OR471044-250MG
APOSOR471044-1GEA 26090 CZK
APOSOR471044-1G APOSOR471044-250MG
2-(2-Iodo-4-nitrophenyl)acetic acid
2-(2-Iodo-4-nitrophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₆INO₄
MW: 307.042 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398041
CAS číslo: 66949-41-5