Tisk…
5-(Benzyloxy)indolin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471043-1G OR471043-250MG
APOSOR471043-1GEA 26090 CZK
APOSOR471043-1G APOSOR471043-250MG
5-(Benzyloxy)indolin-2-one
5-(Benzyloxy)indolin-2-one
Vzorec: C₁₅H₁₃NO₂
MW: 239,269 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15525665
CAS číslo: 156232-24-5