Tisk…
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propan-2-ol
OR471041-1G OR471041-100MG OR471041-250MG
APOSOR471041-1GEA 8670 CZK
APOSOR471041-1G APOSOR471041-100MG APOSOR471041-250MG
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95+%
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₆H₂₅BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18730087
CAS číslo: 1345961-02-5