2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Bromo-4-methoxy-phenyl)methanol
OR471018-5G
OR471018-1G
APOSOR471018-5GEA
10820
CZK
APOSOR471018-5G
APOSOR471018-1G
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
Vzorec:
C₈H₉BrO₂ MW: 217.06 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11042785 CAS číslo: 163190-79-2 |