Tisk…
3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471012-1G OR471012-250MG OR471012-5G
APOSOR471012-1GEA 26090 CZK
APOSOR471012-1G APOSOR471012-250MG APOSOR471012-5G
3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₂₁BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18729960
CAS číslo: 1400755-05-6