Tisk…
6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-5-cyanonicotinic Acid
OR471009-1G OR471009-250MG OR471009-5G
APOSOR471009-1GEA 20300 CZK
APOSOR471009-1G APOSOR471009-250MG APOSOR471009-5G
6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14585457
CAS číslo: 1206969-20-1