Tisk…
3-Ethoxy-5-methylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471007-1G OR471007-250MG OR471007-5G
APOSOR471007-1GEA 13060 CZK
APOSOR471007-1G APOSOR471007-250MG APOSOR471007-5G
3-Ethoxy-5-methylbenzoic acid
3-Ethoxy-5-methylbenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27940681
CAS číslo: 500901-64-4