Tisk…
Methyl 3'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471006-1G OR471006-5G
APOSOR471006-1GEA 8700 CZK
APOSOR471006-1G APOSOR471006-5G
Methyl 3'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylate
Methyl 3'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06409247
CAS číslo: 579511-01-6