2-Chloro-5-(1-piperazinyl)pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470999-1G
OR470999-250MG
OR470999-5G
APOSOR470999-1GEA
26090
CZK
APOSOR470999-1G
APOSOR470999-250MG
APOSOR470999-5G
2-Chloro-5-(1-piperazinyl)pyrazine
2-Chloro-5-(1-piperazinyl)pyrazine
Vzorec:
C₈H₁₁ClN₄ MW: 198,653 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05182228 CAS číslo: 84445-51-2 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)