3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470994-1G
OR470994-5G
APOSOR470994-1GEA
8700
CZK
APOSOR470994-1G
APOSOR470994-5G
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₁ClO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14652993 CAS číslo: 856165-89-4 |