Tisk…
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470993-1G OR470993-5G
APOSOR470993-1GEA 11310 CZK
APOSOR470993-1G APOSOR470993-5G
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17256604
CAS číslo: 1237084-18-2