Tisk…
3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470992-1G OR470992-5G
APOSOR470992-1GEA 7280 CZK
APOSOR470992-1G APOSOR470992-5G
3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24686783
CAS číslo: 1097199-51-3