Tisk…
Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470953-1G OR470953-5G
APOSOR470953-1GEA 8700 CZK
APOSOR470953-1G APOSOR470953-5G
Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Vzorec: C₆H₁₂O₄S
MW: 180.222 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12171498
CAS číslo: 29771-85-5