6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
9-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-amine
OR470947-1G
OR470947-250MG
OR470947-5G
APOSOR470947-1GEA
3970
CZK
APOSOR470947-1G
APOSOR470947-250MG
APOSOR470947-5G
6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
Vzorec:
C₁₀H₁₃N₅O MW: 219,243 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00213333 CAS číslo: 7306-67-4 |