Tisk…
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470944-1G OR470944-250MG
APOSOR470944-1GEA 57530 CZK
APOSOR470944-1G APOSOR470944-250MG
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28009326
CAS číslo: 1313617-69-4