Tisk…
6-Bromo-2-chlorobenzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470937-1G OR470937-250MG OR470937-5G
APOSOR470937-1GEA 17130 CZK
APOSOR470937-1G APOSOR470937-250MG APOSOR470937-5G
6-Bromo-2-chlorobenzoxazole
6-Bromo-2-chlorobenzoxazole
Vzorec: C₇H₃BrClNO
MW: 232.462 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11111723
CAS číslo: 1260643-15-9